Learn More
Zinnfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
15 x 15 cm
15 x 75 cm
15 x 300 cm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Tin |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Namenshinweis | Hard |
Aussehen | Silver Gray foil |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metals basis) |
Menge | 15 x 15 cm |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Zinnfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction