Learn More
Zinn, 99.8 %, Pulver, -325 Mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10371324
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn, 99.8 %, Pulver, -325 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10371324 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 10371324
Marke: Thermo Scientific Acros 317805000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin
Farbe Grau
Namenshinweis -325 mesh
Schmelzpunkt 231.9°C
Siedepunkt 2270.0°C
Dichte 7.3000g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Strukturformel Sn
Menge 500 g
Fieser 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333
Merck Index 15, 9603
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids and hot potassium hydroxide, solutions
Formelmasse 118.69
Reinheit (%) 99.8%
Verpackung Kunststoffflasche
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog Number317805000,317801000
ChargennummerA0427059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number317805000,317801000
ChargennummerA0415707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number317805000,317801000
ChargennummerA0418108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number317805000,317801000
ChargennummerA0438747 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2022 Catalog Number317805000,317801000
Produktidentifikator
  • Tin, powder, -325 mesh
Name des Produkts
Zinn, 99.8 %, Pulver, -325 Mesh, Thermo Scientific Chemicals >