missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ TIM-1/KIM-1/HAVCR Antibody Pair [HRP]
Polyclonal/Monoclonal Antibody Pair
429.00 CHF - 891.00 CHF
Spezifikation
Assay-Bereich | 18.75 pg/mL |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 18.75-1200 pg/mL |
Assay | Sandwich ELISA |
Konjugat | HRP |
Immunassay-Kit-Format | Sandwich-ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18206738
|
Novus Biologicals™
NBP2-79564-15PLATES |
15 Plates |
891.00 CHF
15 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18607560
|
Novus Biologicals™
NBP2-79564-5Plates |
5 Plates |
429.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR.Spezifikation
18.75 pg/mL | |
Sandwich ELISA | |
Sandwich-ELISA-Kit | |
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR. | |
Sandwich-ELISA | |
26762 | |
Rabbit | |
Storage is content dependent. |
18.75-1200 pg/mL | |
HRP | |
Antibody Pairs | |
Maus | |
HAVCR-1, HAVCRT cell immunoglobin domain and mucin domain protein 1, hepatitis A virus cellular receptor 1, Kidney injury molecule 1, KIM1, KIM-1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, TIM-1TIM, TIM1TIMD-1, TIMD1T-cell membrane protein 1 | |
HAVCR1 | |
RUO | |
TIM-1/KIM-1/HAVCR |