Learn More
Tiglinsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11421618
Verfügbar ab: 10-10-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tiglinsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421618
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11421618
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13905.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 80-59-1 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-59-1
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00066864
InChI-Schlüssel UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Synonym tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 125468
ChEBI CHEBI:9592
IUPAC-Name (E)-2-Methylbut-2-ensäure
SMILES C\C=C(/C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tiglic acid
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Siedepunkt 198°C to 199°C
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1236500
Merck Index 149433
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) ≥98%
Dichte 0.969
Menge 25 g
Flammpunkt 101°C (213°F)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10252968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 ArtikelnummerA13905.22,A13905.14,A13905.36
Chargennummer10248959 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 ArtikelnummerA13905.22,A13905.14,A13905.36
Chargennummer10241222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/07/2022 ArtikelnummerA13905.22,A13905.14,A13905.36
Chargennummer10139192 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13905.22,A13905.14,A13905.36
Chargennummer10216552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13905.22,A13905.14,A13905.36
Name des Produkts
Tiglinsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >