Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymidin-5'-monophosphat Dinatriumsalz
Beschreibung
Thymidine-5'-monophosphate disodium salt is a nucleoside monophosphate used to prepare thymidine diphosphate by thymidylate kinase (TMPK) which is a nucleoside monophosphate kinase. In addition to this, it serves as a constituent of deoxyribonucleic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Thymidin-5′-monophosphatdinatriumsalz ist ein Nukleosidmonophosphat zur Herstellung von Thymidindiphosphat durch Thymidylatkinase (tmpk), eine Nukleosidmonophosphatkinase. Darüber hinaus dient es als Bestandteil der Desoxyribonukleinsäure.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thymidine-5'-monophosphate disodium salt |
Farbe | Weiß |
Menge | 100 mg |
Beilstein | 4086927 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 366.18 |
Physikalische Form | Pulver |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W27K011 | Analysenzertifikat | 07/10/2024 | J60747.03,J60747.MD,J60747.MC |
S27K003 | Analysenzertifikat | 09/07/2024 | J60747.03,J60747.MD,J60747.MC |
Q11K024 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J60747.03,J60747.MD,J60747.MC |
Y14I045 | Analysenzertifikat | 29/11/2022 | J60747.03,J60747.MD,J60747.06,J60747.MC |
Y07I043 | Analysenzertifikat | 16/11/2022 | J60747.03,J60747.MD,J60747.06,J60747.MC |