Learn More
Sampling Systems™ Rändelrohrpipetten
BIOPHARMA
Wirtschaftliche Lösung für die Probenahme von Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität. Sampling Systems™ Daumen-Röhrchenpipetten sind ideal zur Verwendung mit einer Vielzahl von Chemikalien.
Marke:  Sampling Systems™ 5055A-50
Artikelnummer. 15859341
  • 120.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus HDPE
  • Einzeln verpackt
  • FDA-konforme Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Gammasterilisiert erhältlich
  • Drücken Sie den Daumen auf das Röhrchen, bis Sie die Probenahmetiefe erreicht haben
  • Heben Sie den Daumen an, bis das Niveau ausgeglichen ist
  • Drücken Sie den Daumen auf das Röhrchen, um die Probe einzuschließen
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
60 mL
1000 x 12 mm
Einzeln verpackt
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Rändelrohrpipetten > dimCapacityMetric: 60 ml