Learn More
Alfa Aesar™ Thulium(III)-Perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad Artikelnummer.: 11480281
Alfa Aesar™ Thulium(III)-Perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad
Artikelnummer. 11480281
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Artikelnummer. 11480281
Marke: Alfa Aesar™ 040565.NA
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14014-10-9
Summenformel Cl3O12Tm
Molekulargewicht (g/mol) 467.272
MDL-Nummer MFCD00049609
InChI-Schlüssel JNNWMYZIHRZEKX-UHFFFAOYSA-K
Synonym thulium 3+ perchlorate, thulium iii perchlorate, perchloric acid,thulium 3+ salt 8ci,9ci, acmc-1bs9x, perchloric acid thulium iii salt, thulium 3+ triperchlorate, thulium iii perchlorate w/w aqueous solution, reagent gradeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15335706
IUPAC-Name Thulium(3+); Triperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Tm+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III) perchlorate
Physikalische Form Flüssig
Menge 2 g
UN-Nummer UN3211
Formelmasse 467.28
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Geruch Odorless
Dichte 1.51g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT10A042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number040565.NA,040522.MD,040522.06
ChargennummerX21H043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number040565.NA,040522.MD,040522.06
ChargennummerF25U044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number040565.NA,040522.MD,040522.06
ChargennummerW06D014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number040565.NA,040522.MD,040522.06
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alfa Aesar™ Thulium(III)-Perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad >