Learn More
Thulium(III)-oxid, REacton™, 99.997 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321448
Zum Warenkorb hinzufügen
Thulium(III)-oxid, REacton™, 99.997 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321448
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11321448
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010918.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385.87 g/mol
Thulium(III) oxide when irradiated in a nuclear reactor, thulium produces an isotope that emits x-rays. A button of this isotope is used to make a lightweight, portable x-ray machine for medical use. It is also used in lasers with surgical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-44-1
Summenformel O3Tm2
Molekulargewicht (g/mol) 385.87
MDL-Nummer MFCD00011285
InChI-Schlüssel ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dithulium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III) oxide
Schmelzpunkt 2425°C
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Tm2O3
Merck Index 14,9394
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Slightly soluble in acids.
Formelmasse 385.87
Reinheit (%) 99.997%
Güte Reacton™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN01K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number010918.06,010918.03
ChargennummerJ29W029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010918.06,010918.03
ChargennummerB22X014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010918.06,010918.03
ChargennummerP4546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010918.06,010918.03
ChargennummerJ25S033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010918.06,010918.03
Name des Produkts
Thulium(III)-oxid, REacton™, 99.997 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >