Learn More
Thulium(III)-oxalathydrat, REacton™, 99.9 % (REO)
65.08 CHF - 231.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 58176-73-1 |
---|---|
Summenformel | C6O12Tm2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 601.92 |
MDL-Nummer | MFCD00050804 |
InChI-Schlüssel | BSCZSHAJTJRUPP-UHFFFAOYSA-H |
Synonym | thulium oxalate hydrate, thulium iii oxalate hydrate, acmc-20ajie, ethanedioic acid,thulium 3+ salt,hydrate 3:2:? |
PubChem CID | 45052048 |
SMILES | [Tm+3].[Tm+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11362528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014578.04 |
2 g | N/A | ||||||
11372528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014578.09 |
10 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
58176-73-1 | |
601.92 | |
BSCZSHAJTJRUPP-UHFFFAOYSA-H | |
45052048 |
C6O12Tm2 | |
MFCD00050804 | |
thulium oxalate hydrate, thulium iii oxalate hydrate, acmc-20ajie, ethanedioic acid,thulium 3+ salt,hydrate 3:2:? | |
[Tm+3].[Tm+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O |
Spezifikation
Thulium(III) oxalate hydrate | |
Kristallin | |
C6O12Tm2 | |
MFCD00050804 | |
14,9394 | |
Soluble in aqueous alkali oxalates with double oxalate formation | |
[Tm+3].[Tm+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O | |
601.92 | |
601.93 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
58176-73-1 | |
(REO) | |
Tm2(C2O4)3·xH2O | |
UN3288 | |
thulium oxalate hydrate, thulium iii oxalate hydrate, acmc-20ajie, ethanedioic acid,thulium 3+ salt,hydrate 3:2:? | |
BSCZSHAJTJRUPP-UHFFFAOYSA-H | |
Oxalat; Thulium(3+); Hydrat | |
45052048 | |
99.9% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H312
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 221-887-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen