Learn More
Thulium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11396238
Thulium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396238
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11396238
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011204.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13760-79-7 | F3Tm | 225.93 g/mol
Thulium(III) fluoride is used for glass doping, and used to enhance mid-IR emission in oxyfluoride glass ceramics. It is also used to improve ultraviolet and visible upconversion fluorescence in fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13760-79-7
Summenformel F3Tm
Molekulargewicht (g/mol) 225.93
MDL-Nummer MFCD00049611
InChI-Schlüssel AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name thulium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2200°C
Chemischer Name oder Material Thulium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1158°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 225.93
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 7.9 g/mL
Name des Produkts
Thulium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >