Learn More
Thulium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 2200°C |
Chemischer Name oder Material | Thulium(III) fluoride |
Schmelzpunkt | 1158°C |
Namenshinweis | Anhydrous |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
UN-Nummer | UN3288 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water |
Formelmasse | 225.93 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Thulium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur