Learn More
Thulium(III)-chlorid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10277710
Thulium(III)-chlorid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10277710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10277710
Marke: Thermo Scientific Acros 316030010
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Thulium(III) chloride
Schmelzpunkt 821°C
Namenshinweis 99.9%
CAS 13537-18-3
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Summenformel Cl3Tm
Strukturformel TmCl3
MDL-Nummer MFCD00011283
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Molekulargewicht (g/mol) 275.29
Formelmasse 275.29
Reinheit (%) 99.90%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Show More Show Less
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thulium(III)-chlorid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >