Learn More
Thulium(III)-Acetathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
143.00 CHF - 1815.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 314041-04-8
Summenformel C6H9O6Tm
Molekulargewicht (g/mol) 346.07
MDL-Nummer MFCD00013046
InChI-Schlüssel SNMVVAHJCCXTQR-UHFFFAOYSA-K
Synonym acmc-1afih, thulium acetate-water 1/3/1, thulium 3+ ion triacetate hydrate
IUPAC-Name thulium(3+) triacetate
SMILES [Tm+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11312538
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014582.04
2 g
143.00 CHF
2 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11302538
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014582.09
10 g
508.00 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11440470
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014582.18
50 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Thulium Acetate is the important dopant for silica-based fiber amplifiers. It can also be used in portable X-ray devices that has been bombarded in a nuclear reactor as a radiation source. Used as laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material. The other main application is used for optical fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 254-326-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
FDS
Documents
Documents
Certificats
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thulium(III)-Acetathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis