Learn More
R&D Systems™ Thromboxane B2 Parameter Assay Kit
Thromboxane B2 Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ KGE011
Artikelnummer. 18712424
  • 697.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 23-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The Thromboxane B2 Parameter Assay Kit quantifies multi-species Thromboxane B2 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), urine (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.31 - 20ng/mL
Biotin
TXB2 Levels in Various Samples
1 x 96-well Plate
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
0.31ng/mL
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urin
ELISA
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL),Urine (50uL)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
R&D Systems™ Thromboxane B2 Parameter Assay Kit > Eine 96-Well-Platte
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado