Learn More
Thrombomodulin / CD141 (Endothelial Cell Marker) Mouse, Clone: rTHBD/1591, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 523.00 CHF
Spezifikation
Antigen Thrombomodulin / CD141 (Endothelial Cell Marker)
Klon rTHBD/1591
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15960968
Unterlagen ansehen
EnquireBio
7056-MSM3-P0
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15970968
Unterlagen ansehen
EnquireBio
7056-MSM3-P1
100 μg
523.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Thrombomodulin / CD141 (Endothelial Cell Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Thrombomodulin protein fragment (apprx. aa 69-194)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
∽100kDa
rTHBD/1591
ELISA, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
7056
IgG1
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cell Surface and Cytoplasmic
THP1 Cells. Placenta, Angiosarcoma, Bladder or Cervical Carcinoma