Learn More
Thrombomodulin / CD141 (Endothelial Cell Marker) Mouse, Clone: rTHBD/1591, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 7056-MSM3-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15960968
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Thrombomodulin / CD141 (Endothelial Cell Marker)
Cell Surface and Cytoplasmic
rTHBD/1591
Unconjugated
Mouse
∽100kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
7056
IgG1
ELISA, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Thrombomodulin protein fragment (apprx. aa 69-194)
THP1 Cells. Placenta, Angiosarcoma, Bladder or Cervical Carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.