Learn More
Fisherbrand™ Dreiseitiger Front-Gammastrahlungsschutz
Bietet Strahlenschutzschirm für den Einsatz in Laboratorien.
Marke: Fisherbrand™ CSR-S3G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparentes Schild
- Hergestellt aus Acryl für einfache Fertigung und Herstellbarkeit
Spezifikation
Acryl | |
Drei Seiten vorne, Seiten | |
Front: L x B: 50 x 46 cm (19,68 x 18,11 in.), Seiten: 50 x 30 cm (19,68 x 11,81 in.) |
Gammastrahlenschutz | |
Strahlenschutzkasten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Dreiseitiger Front-Gammastrahlungsschutz > Dreiseitiger Front-Gammastrahlungsschutz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur