Learn More
Codan™ Dreiteilige Injektionsspritze, subkutan, Ohr
Verwenden Sie dreiteilige Codan™ Spritzen, um eine Vielzahl medizinischer Erfordernisse zu erfüllen, einschließlich Katheterisierung, subkutane Ohrbehandlungen und vieles mehr. Die Spritzen sind latexfrei und enthalten weder Gummi noch Silikon. Der Kunststoffkolben kann gleichmäßig zurückgezogen werden und hat einen positiven Sicherheitsanschlag, um versehentliches Verschütten zu verhindern
Marke: Codan™ 62.7602
Beschreibung
- Steril
- Graduierungen
- Einwegprodukt
- Latexfrei
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Doppelskala; Silikondichtung | |
Ja | |
20 ml | |
Ja |
Polypropylene | |
Subkutan | |
1 mL | |
Luer-Konus, exzentrisch | |
Steril |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.