Learn More
SymLine™ Adapter
Verzahnen Sie Ihr SymLine System genau nach Ihren Bedürfnissen! Hier finden Sie viele nützliche Ergänzungen.
Marke: SymLine™ 107082
69.47 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Already exists
SymLine™ bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, sodass Sie nie wieder Probleme beim Verbinden verschiedener Gewindetypen haben werden.
- Viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel ermöglichen Ihnen die Konfiguration Ihres SymLine™-Systems entsprechend Ihren Anforderungen
- Alle Zubehörteile sind elektrostatisch ableitend und für den Einsatz in Laboren mit Explosionsgefahr zugelassen
Spezifikation
Gewindeadapter, S60/61 (f) bis 2 in. Tri-sure (f) | |
Schwarz | |
HDPE-EC | |
Adapter |