Learn More
Thoriumlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12947433
Zum Warenkorb hinzufügen
Thoriumlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12947433
100 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Artikelnummer. 12947433
Marke: Fisher Chemical S 660 100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel Th
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thorium
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Konzentration 10 mg/l
Solvent or Matrix HNO3
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1102979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog NumberS 660 100
Chargennummer1022197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberS 660 100
Chargennummer1013914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberS 660 100
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thoriumlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >