Learn More
Brand™ Thoma-Zählkammern
CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE. BRAND™ Blaubrand™ Thoma Zählkammern werden nur zum Zählen von Thrombozyten und Erythrozyten verwendet. Die Linierungen entsprechen dem zentralen großen Quadrat der Neubauer-Kammer. Die kleinen Quadrate haben eine Fläche von jeweils 0.0025 mm2. Die großen äußeren Quadrate sind absichtlich unvollständig.
73.50 CHF - 109.20 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Zählgerät |
---|---|
Menge | 1Each. |
Tiefe (metrisch) | 0,1mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Thrombozyten- und Erythrozytenzählung |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10648431
|
Brand™
718020 |
Mit Federklemmen |
109.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10054030
|
Brand™
718005 |
Ohne Federklemmen |
73.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Skala entspricht dem zentralen Großquadrat der Neubauer-Kammer.
- Die Kleinstquadrate haben jeweils eine Fläche von 0.0025 mm2.
- Für die Zählung von Thrombozyten und Erythrozyten.
- CE-Kennzeichen entsprechend IVD-Richtlinie 98/79 CE.
Spezifikation
Zählgerät | |
1Each. | |
0,1mm | |
Thrombozyten- und Erythrozytenzählung |