Learn More
Thioharnstoff, ACS, min. 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358048
Zum Warenkorb hinzufügen
Thioharnstoff, ACS, min. 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358048
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11358048
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036609.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Reagenz für die organische Synthese
Used as a reagent for organic synthesis. Thiourea is a photographic fixative, and used in manufacture of resins. It act as a catalyst for asymmetric reactions. It plays an essential role as catalyst for highly enantio- and diastereoselective additions reaction of oxindoles to nitroolefins. It is also useful to improve the productivity of mung bean.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-56-6
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.12
MDL-Nummer MFCD00008067
InChI-Schlüssel UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC-Name thiourea
SMILES NC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiourea
Schmelzpunkt 175°C to 178°C
Farbe Weiß
Dichte 1.405 g/mL
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel H2NCSNH2
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 605327
Merck Index 14,9367
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 76.12
Reinheit (%) ≤99%
Güte ACS
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP08H051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2023 Catalog Number036609.A1,036609.30,036609.18
ChargennummerM30J039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Catalog Number036609.A1,036609.30,036609.18
ChargennummerM20J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog Number036609.A1,036609.30,036609.18
ChargennummerM20J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog Number036609.A1,036609.30,036609.18
ChargennummerY14I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog Number036609.A1,036609.30,036609.18
Name des Produkts
Thioharnstoff, ACS, min. 99 %, Thermo Scientific Chemicals >