Learn More
Thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11495213
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495213
2500 g, 2500 Gramm
Click to view available options
Menge:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11495213
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12828.0E
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76.12 g/mol
Reagent for organic synthesisUsed as a reagent for organic synthesis. Thiourea is a photographic fixative, and used in manufacture of resins. It acts as a catalyst for asymmetric reactions. It plays an essential role as a catalyst for highly enantio- and diastereoselective additions reaction of oxindoles to nitroolefins. It is also useful to improve the productivity of mung bean.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz für organische Synthese. Eingesetzt als Reagenz für die organische Synthese. Thiourea ist ein Fixiermittel in der Fotografie und wird bei der Herstellung von Harzen verwendet. Es wirkt als Katalysator für asymmetrische Reaktionen. Es spielt eine wesentliche Rolle als Katalysator für die stark enantio- und diastereoselektive Additionsreaktion von Oxindolen zu Nitroolefinen. Es ist auch nützlich zur Erhöhung der Produktivität von Mungbohne.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil. Nicht kompatibel mit starken Säuren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Handhabung und Lagerung unter Inertgas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-56-6
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.12
MDL-Nummer MFCD00008067
InChI-Schlüssel UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC-Name thiourea
SMILES NC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiourea
Schmelzpunkt 172°C to 178°C
Dichte 1.405
Geruch Geruchsneutral
Menge 2500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 605327
Merck Index 14,9367
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 76.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10255224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2025 ArtikelnummerA12828.22,A12828.0E,A12828.0C,A12828.36
Chargennummer10255262 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2025 ArtikelnummerA12828.22,A12828.0E,A12828.0C,A12828.36
Chargennummer10252824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 ArtikelnummerA12828.22,A12828.0E,A12828.0C,A12828.36
Chargennummer10251766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA12828.22,A12828.0E,A12828.0C,A12828.36
Chargennummer10229782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 ArtikelnummerA12828.22,A12828.0E,A12828.0C,A12828.36
Name des Produkts
Thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >