Learn More
Thiosalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
86.03 CHF - 297.48 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 147-93-3 |
---|---|
Summenformel | C7H6O2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 154.183 |
MDL-Nummer | MFCD00004836 |
InChI-Schlüssel | NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | thiosalicylic acid, 2-mercaptobenzoic acid, o-mercaptobenzoic acid, 2-thiosalicylic acid, o-thiosalicylic acid, 2-carboxythiophenol, o-benzoic acid thiol, o-carboxythiophenol, o-sulfhydrylbenzoic acid, benzoic acid, 2-mercapto |
PubChem CID | 5443 |
ChEBI | CHEBI:59124 |
IUPAC-Name | 2-sulfanylbenzoesäure |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)S |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10173470
|
Thermo Scientific Acros
138891000 |
100g | Glasflasche |
86.03 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10675952
|
Thermo Scientific Acros
138895000 |
500g | Glasflasche |
297.48 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
147-93-3 | |
154.183 | |
NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N | |
5443 | |
2-sulfanylbenzoesäure |
C7H6O2S | |
MFCD00004836 | |
thiosalicylic acid, 2-mercaptobenzoic acid, o-mercaptobenzoic acid, 2-thiosalicylic acid, o-thiosalicylic acid, 2-carboxythiophenol, o-benzoic acid thiol, o-carboxythiophenol, o-sulfhydrylbenzoic acid, benzoic acid, 2-mercapto | |
CHEBI:59124 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)S |
Spezifikation
Thiosalicylic acid | |
147-93-3 | |
Weiß bis gelb | |
C7H6O2S | |
MFCD00004836 | |
15, 9513 | |
Löslichkeit in Wasser: löslich in heißem Wasser.Andere Löslichkeiten: frei löslich in Essigsäure, löslich in Alkohol und Äther, löslich 200 mg/l in Ethanol | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)S | |
154.183 | |
CHEBI:59124 | |
98% | |
Echt |
98% | |
164,0°bis 169,0 °C | |
98% | |
HSC6H4CO2H | |
10, 125 | |
thiosalicylic acid, 2-mercaptobenzoic acid, o-mercaptobenzoic acid, 2-thiosalicylic acid, o-thiosalicylic acid, 2-carboxythiophenol, o-benzoic acid thiol, o-carboxythiophenol, o-sulfhydrylbenzoic acid, benzoic acid, 2-mercapto | |
NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N | |
2-sulfanylbenzoesäure | |
5443 | |
154.18 | |
150 °C | |
Feines Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 205-704-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DH3325000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Thiosalicylic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Thiosalicylic acid