Learn More
Thiosalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Thiosalicylic acid acts as a trapping agent, which is useful in the desulfenylation of 3-indolyl sulfides. It is used to prepare macrocyclic diamides by condensation with diamines. Further, it is used as a precursor to drug, which finds application for the treatment of atherosclerosis and melanoma. In addition to this, it is involved in the preparation of vaccine preservative thiomersal and thioindigo dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Thiosalicylsäure wirkt als Fallenmittel, das bei der Entsulfenylierung von 3-Indolylsulfiden nützlich ist. Es wird zur Vorbereitung makromyclischer Diamide durch Kondensation mit Diaminen verwendet. Weiter wird es als Vorläufer des Medikaments verwendet, das Anwendung für die Behandlung von Atherosklerose und Melanom findet. Darüber hinaus ist es an der Vorbereitung von Impfstoff Konservierungsmittel Thiomersal und Thioindigo dyestuff beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Alkohol und Ether. Schwer löslich in Wasser, Ethanol und Alkanen.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiosalicylic acid |
Schmelzpunkt | 165°C to 168°C |
Beilstein | 508507 |
Merck Index | 149360 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide,alcohol and ether. Slightly soluble in water,ethanol and alkanes. |
Formelmasse | 154.19 |
Reinheit (%) | 98% |
Dichte | 1.49 |
Menge | 250 g |
Geruch | Stench |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0467622 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | A13401.0B,A13401.30,A13401.18 |
10232696 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13401.0B,A13401.30,A13401.18 |
10169117 | Analysenzertifikat | 07/08/2020 | A13401.0B,A13401.30,A13401.18 |
10203374 | Analysenzertifikat | 07/08/2020 | A13401.0B,A13401.30,A13401.18 |
10197462 | Analysenzertifikat | 07/08/2020 | A13401.0B,A13401.30,A13401.18 |
Sicherheit und Handhabung
- Thiosalicylic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Thiosalicylic acid