Learn More
Thiophen-2-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11453914
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thiophen-2-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453914
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11453914
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11930.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1003-31-2 | C5H3NS | 109.146 g/mol
Thiophene-2-carbonitrile is used as an intermediate in synthetic chemistry and in the pharmaceutical industry. It is also used in the preparation of thiaplatinacycles and 2,2'-thienylpyrroles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiophen-2-carbonitril wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie und in der pharmazeutischen Industrie verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Thiaplatina-Zyklen und 2,2′-Thienylpyrrolen verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-31-2
Summenformel C5H3NS
Molekulargewicht (g/mol) 109.146
MDL-Nummer MFCD00005416
InChI-Schlüssel CUPOOAWTRIURFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarbonitrile, 2-cyanothiophene, 2-thiophene carbonitrile, 2-thenylcyanide, thiophenecarbonitrile, 2-thienonitrile, 2-thenonitrile, 2-thiophenenitrile, 2-cyano-thiophene, 2-thienylcarbonitrile
PubChem CID 66087
IUPAC-Name Thiophen-2-Carbonitril
SMILES C1=CSC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-2-carbonitrile
Dichte 1.171
Siedepunkt 191°C to 193°C
Flammpunkt 81°C (178°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.5645
Menge 25 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 107035
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 109.15
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Thiophen-2-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >