Learn More
Thionylchlorid, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10357490
Zum Warenkorb hinzufügen
Thionylchlorid, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10357490
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10357490
Marke: Thermo Scientific Acros 169495000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7719-09-7
MDL-Nummer MFCD00011449
PubChem CID 24386
ChEBI CHEBI:29290
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thionyl chloride
Farbe Farblos bis gelb
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Strukturformel SOCl2
Fieser 01,1158; 02,412; 03,290; 04,503; 05,663; 06,585; 07,366; 08,481; 09,465; 10,399; 12,204; 13,297
Formelmasse 118.97
Reinheit (%) ≥99.50%
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.6400g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0440085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number169490250,169495000,169490010,169491000,169490025
ChargennummerA0459941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog Number169490250,169495000,169490010,169491000,169490025
ChargennummerA0440085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2023 Catalog Number
ChargennummerA0434434 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2022 Catalog Number169490250,169495000,169490010,169491000,169490025
ChargennummerA0428577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/03/2022 Catalog Number169495000,169490250,169490010,169491000,169490025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thionyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Thionylchlorid, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals >