Learn More
Thionylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11362727
Zum Warenkorb hinzufügen
Thionylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362727
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11362727
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15648.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Thionyl bromide is used as a brominating agent in organic synthesis. It is used in the bromination of alfa-beta-unsaturated carbonyl compounds. It is also used to prepare alkyl bromides from alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thionylbromid wird als bromierendes Mittel in der organischen Synthese verwendet. Es wird zur Bromierung von alfa-beta-ungesättigten Carbonylverbindungen verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Alkylbromiden aus Alkoholen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol, Toluol und Äther.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Wasser, Hydrobromid, Aceton und Alkohol. Es hydrolysiert schnell, um Bromid aus Wasserstoff zu gewinnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 507-16-4
Summenformel Br2OS
Molekulargewicht (g/mol) 207.87
MDL-Nummer MFCD00011448
InChI-Schlüssel HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thionyl bromide, thionyl dibromide, unii-n6cu78b13t, thionylbromide, sulfur oxy dibromide, acmc-20ajin, pubchem2023, sobr2, thionyl bromide, purum at
PubChem CID 68176
IUPAC-Name Sulfurooyldibromid
SMILES BrS(Br)=O
Spezifikation
Siedepunkt 47°C to 49°C (20mmHg)
Chemischer Name oder Material Thionyl bromide
Schmelzpunkt -52°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3264
Merck Index 14,9347
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,toluene and ether.
Formelmasse 207.88
Reinheit (%) 97%
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.675
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Dichte 2.683
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241446 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2022 Catalog NumberL15648.22,L15648.14
Chargennummer10225962 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL15648.22,L15648.14
Chargennummer10209189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL15648.22,L15648.14
Chargennummer10186330 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL15648.22,L15648.14
Chargennummer10233399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL15648.22,L15648.14
Name des Produkts
Thionylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >