Learn More
Thioessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11342096
Zum Warenkorb hinzufügen
Thioessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342096
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11342096
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03305.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 507-09-5 | C2H4OS | 76.11 g/mol
Thioacetic acid is a reagent for introduction of the thiol group into organic molecules. It is used as flavor & Fragrance Intermediates. It is used to manufacture captopril(antihypertension) and spironolac-tone (diuretic).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thioessigsäure ist ein Reagenz zur Einführung der Thiolgruppe in organische Moleküle. Wird als Geschmacks- und Riechstoffzwischenprodukt verwendet. Wird zur Herstellung von Captopril (Antihypertonie) und Spironolak-Ton (Diuretikum) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (27 g/l) bei 16 °C.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 507-09-5
Summenformel C2H4OS
Molekulargewicht (g/mol) 76.11
MDL-Nummer MFCD00004853
InChI-Schlüssel DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
PubChem CID 10484
ChEBI CHEBI:16555
IUPAC-Name Ethanthio-S-säure
SMILES CC(S)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioacetic acid
Schmelzpunkt -17°C
Dichte 1.068
Siedepunkt 97°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.464
Menge 100 g
UN-Nummer UN2436
Beilstein 773684
Merck Index 14,9320
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (27g/L) at 16°C.
Formelmasse 76.12
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Thioessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >