Learn More
Thioessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Thioacetic acid is a reagent for introduction of the thiol group into organic molecules. It is used as flavor & Fragrance Intermediates. It is used to manufacture captopril(antihypertension) and spironolac-tone (diuretic).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Thioessigsäure ist ein Reagenz zur Einführung der Thiolgruppe in organische Moleküle. Wird als Geschmacks- und Riechstoffzwischenprodukt verwendet. Wird zur Herstellung von Captopril (Antihypertonie) und Spironolak-Ton (Diuretikum) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (27 g/l) bei 16 °C.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, Metallen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thioacetic acid |
Schmelzpunkt | -17°C |
Dichte | 1.068 |
Siedepunkt | 97°C |
Flammpunkt | 18°C (64°F) |
Geruch | Stench |
Brechungsindex | 1.464 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2436 |
Beilstein | 773684 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Thioacetic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Thioacetic acid