Learn More
Thioacetamid-Lösung Artikelnummer.: 11424749
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thioacetamid-Lösung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11424749 Alle ansehen Reagecon Produkte
1 l, Manipulationssicher, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Manipulationssicher
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 11424749
Marke: Reagecon 1089602
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt gemäß Europ. Arzneibuch Pharm. Kapitel 4 (4.1.1 ) und in einer ISO 9001-konformen Einrichtung aufbereitet. Thioacetamid-Lösung, EP-Gütegrad, Reagecon™ ist ein gebrauchsfertiges Reagenz mit 40 g/l C2H5NS in Wasser zur Bereitstellung von Sulfid-Ionen in manuellen und automatisierten Titrationen.
Thioacetamid ist eine Organoschwefelverbindung, die als Quelle von Sulfidionen bei der Synthese organischer und anorganischer Verbindungen dient. Wenn eine Thioacetamid-Lösung zur Behandlung einer wässrigen Lösung mit vielen Metallkationen verwendet wird, ergibt sich das entsprechende Metallsulfid. Diese Lösung wird durch Zugabe von 40 g auf 1 l Wasser vorbereitet.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Produkt, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser Reagenzien und volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioacetamid
CAS 62-55-5, 7732-18-5
Farbe Farblos
Geruch Leichter Mercaptan
Verpackung Manipulationssicher
Summenformel C2H5NS
MDL-Nummer MFCD00008070
Menge 1 l
Synonym Thioacetamid, Acetothioamid, Acetamid, Thio, Thioessigsäureamid, Acetimidsäure, Thio, RCRA-Abfallnummer u218, Essigsäure, Thiono-, Amid, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
InChI-Schlüssel YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(N)=S
IUPAC-Name Ethanthioamid
Molekulargewicht (g/mol) 75.13
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
Formelmasse 75.1 mol
Güte Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 g/l
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1896225E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2025 Artikelnummer1089602
Chargennummer1896225C10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Artikelnummer1089602
Chargennummer1896224K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2024 Artikelnummer1089602
Chargennummer1896224E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Artikelnummer1089602
Chargennummer1896224A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Artikelnummer1089602
compliance-icons
Produktidentifikator
  • THIOACETAMIDE SOLUTION
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: thioacetamide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thioacetamid-Lösung >