Learn More
Epredia™ Thinline Biopsy Cassettes in Tube Packs
For biopsy tissue samples, cassettes have a front lid hinge, attached lids in matching colors, and are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers
256.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Menge 750/Karton
Poren Kleine Quadrate
Verschlusstyp Befestigter Deckel, vorderseitiges Scharnier
PrintMate-kompatibel Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16304116
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851737BE
Beige
256.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16314116
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851737BL
Blau
256.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16324116
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851737GN
Grün
256.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16334116
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851737GY
Grau
256.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16354116
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851737LG
Hellgrün
256.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16364116
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851737LI
Lila
256.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16374116
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851737OR
Orange
256.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16384116
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851737PK
Rosa
256.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16394116
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851737TN
Gelbbraun
256.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16304126
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851737WH
Weiß
256.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Kleine Quadrate
Ja
Thinline Biopsiekassette
750/Karton
Befestigter Deckel, vorderseitiges Scharnier
Zur Verwendung mit PrintMate™ Druckern