Learn More
Epredia™ Thinline Biopsy Cassettes in Tube Packs
For biopsy tissue samples, cassettes have a front lid hinge, attached lids in matching colors, and are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers
Marke:  Epredia™ B851737BL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16314116
  • 256.00 CHF / 750 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Druck
  • Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität konzipiert
  • Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden
Sammlung, Verarbeitung und Einbettung
  • Kassettendesign und Durchflusseigenschaften wurden getestet, um eine effizientes Reagenzaustausch zu gewährleisten
  • Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben
Schnitt-
  • Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen
Archivierung
  • Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scannbarkeit für die Archivierung
Spezifikation
Spezifikation
Kleine Quadrate
750/Karton
Ja
Zur Verwendung mit PrintMate™ Druckern
Ja
Befestigter Deckel, vorderseitiges Scharnier
Blau
Thinline Biopsiekassette