Learn More
Wilmad-LabGlass™ Dünnwandige Hochdurchsatz-NMR-Röhrchen
Verfügen über einen durchschnittlichen Sturz von 60 Micron, um die Klarheit des Spektrums für Proben mit kleinen Molekülen (MW < 250) bis zu 600 MHz zu gewährleisten. Die Wilmad dünnwandigen NMR-Röhrchen mit hohem Durchsatz sind für den Routineeinsatz in den meisten NMR-Spektrometern mit niedrigem bis mittlerem Feld konzipiert.
Marke:  Wilmad-LabGlass™ 66999-5850
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15339038
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die aufgeführten Werte für Sturz und Konzentrizität sind der Gesamtmesswert (TIR, Total Indicator Reading)
  • Entwickelt für den Routineeinsatz in den meisten niedrig- bis mittelfrequenten NMR-Spektrometern
  • Eine der besten Außendurchmessertoleranzen der Branche
  • Garantiert engen Sitz in der Spinnerturbine
  • Hergestellt aus ASTM E438-Glas des Typs 1 Klasse B
  • 100%ig auf Oberflächenfehler und physikalische Abmessungen überprüft, um den Erfolg Ihrer Experimente zu gewährleisten
  • WG-1000-4-SJ und WG-1000-7-SJ werden mit echten Bruker SampleJet Kappen geliefert, alle anderen werden mit einer NMR-Einwegkappe geliefert
Hinweis: Für NMR-Experimente, bei denen Kühlungs-, Erwärmungs-, biologische Proben-, Multidimensions-, Mehrfachkern- oder DNP-Verfahren angewandt werden, siehe bitte Wilmad Precision NMR-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
60 µm
ASTM E438 Typ 1 Glas der Klasse B
NMR-Einwegkappe
High-throughput
0,43 mm
WG-1000-8-50
203 mm
NMR-Röhrchen
4,94665 ± 0,01905 mm
8 in.
50/Packung
Name des Produkts
Wilmad-LabGlass™ Dünnwandige Hochdurchsatz-NMR-Röhrchen > Hoher Durchsatz, Länge: 203 mm; 50/Pckg.