Learn More
Hamilton™ Dünnschicht-Chromatographie-Spritzen mit zementierter Nadel
Mit einer PTFE-beschichteten Nadel zur Verringerung der Oberflächenspannung zwischen Nadel und Flüssigkeit.
140.00 CHF - 177.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kanülen-Gauge 22 ga.
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Produkttyp Spritzennadel
Max. Druck 68.9 bar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11331922
Unterlagen ansehen
Hamilton™
80950
50 μl
177.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11537834
Unterlagen ansehen
Hamilton™
81050
100 μl
140.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für reproduzierbare Probenflecke
  • Die ersten 19 mm der Nadel sind mit PTFE beschichtet
  • Zementierte Nadeln
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
7.75 mm
68.9 bar
1/Pckg.
22 ga.
Spritzennadel
50 °C
Zementiert
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Dünnschicht-Chromatographie-Spritzen mit zementierter Nadel