Learn More
Thimerosal, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15414319
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thimerosal, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414319
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Artikelnummer. 15414319
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61799.09
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ein bakteriostatisches und fungistatisches Merkurmittel
Thimerosal, has been widely used as a preservative in a number of biological and drug products, including many vaccines, to help prevent potentially life threatening contamination with harmful microbes. It has been used as a preservative in vaccines, immunoglobulin preparations, skin test antigens, antivenins, ophthalmic and nasal products, and tattoo inks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thimerosal, wurde weithin als Konservierungsmittel in einer Reihe von biologischen und pharmazeutischen Produkten, einschließlich vieler Impfstoffe, verwendet, um eine potenziell lebensbedrohliche Kontamination mit schädlichen Mikroben zu verhindern. Wurde als Konservierungsmittel in Impfstoffen, Immunglobulin-Präparaten, Hauttestantigenen, Antigenen, Antivenen, ophthalmischen und nasalen Produkten und Tattoo-Tinten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder Ethanol
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-64-8
Summenformel C9H9HgNaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 404.81
MDL-Nummer MFCD00013062
InChI-Schlüssel RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
SMILES [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thimerosal
Schmelzpunkt 234°C to 237°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 250°C (482°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN2025
Beilstein 8169555
Merck Index 14,9317
Löslichkeitsinformationen Soluble in water or ethanol
IUPAC-Name Natrium-[(2-carboxylatophenyl)sulfanyl](ethyl)quecksilber
Formelmasse 404.81
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thimerosal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate
Name des Produkts
Thimerosal, Thermo Scientific Chemicals >