Learn More
Thieno-[3,2-b]-thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15483967
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thieno-[3,2-b]-thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483967
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15483967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30637.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 251-41-2 | C6H4S2 | 140.218 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 251-41-2
Summenformel C6H4S2
Molekulargewicht (g/mol) 140.218
MDL-Nummer MFCD00179479
InChI-Schlüssel VJYJJHQEVLEOFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 3,2-b thiophene, 1,4-dithiapentalene, thienothiophene, 1,4-thiophthene, pubchem21292, acmc-209ghi, thieno 3,2-b thiophen, thieno 3,2-b-thiopheneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 136063
IUPAC-Name Thieno[3,2-b]Thiophen
SMILES C1=CSC2=C1SC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thieno[3,2-b]thiophene
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Siedepunkt 71°C (1 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 140.23
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10255100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberH30637.03,H30637.06
Chargennummer10210327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2023 Catalog NumberH30637.06
Chargennummer5002P12Q Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH30637.03,H30637.06
Chargennummer10149551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH30637.03,H30637.06
Chargennummer5003F30W Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH30637.03,H30637.06
Name des Produkts
Thieno-[3,2-b]-thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >