Learn More
Thieno-[3,2-b]-pyridin-2-carbonsäure, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thieno[3, 2-b]pyridine-2-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 179.2 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thieno-[3,2-b]-pyridin-2-carbonsäure, 97 %, Maybridge >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur