Learn More
Thieno-[2,3-b]-pyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10361043
Verfügbar ab: 04-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thieno-[2,3-b]-pyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10361043
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10361043
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC05601DA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 59944-76-2
Summenformel C8H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 179.193
MDL-Nummer MFCD07371381
InChI-Schlüssel XGCSHAYMNOFFNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, 2-carboxythieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, hieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 7162095
IUPAC-Name Thieno[2,3-b]Pyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thieno[2, 3-b]pyridine-2-carboxylic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 179.2
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thieno-[2,3-b]-pyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™ >