Learn More
Thiazolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10571082
Zum Warenkorb hinzufügen
Thiazolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571082
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10571082
Marke: Thermo Scientific Acros 165310050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-78-9
Summenformel C3H8NS
Molekulargewicht (g/mol) 90.16
MDL-Nummer MFCD00005211
InChI-Schlüssel OGYGFUAIIOPWQD-UHFFFAOYSA-O
Synonym thiazolidine, tetrahydrothiazole, 1-thia-3-azacyclopentane, thiazole, tetrahydro, unii-i320806bkw, ccris 4275, acmc-1ao0m, 4-27-00-00009 beilstein handbook referenceMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10444
ChEBI CHEBI:50120
SMILES C1CSC[NH2+]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiazolidine
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos
Dichte 1.1310g/mL
Siedepunkt 72°C to 75°C (25.0 mmHg)
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5525 to 1.5545
Menge 5 g
Relative Dichte 1.131
IUPAC-Name 1,3-Thiazolidin
Formelmasse 89.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0361565 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number165310250,165310050,165310010
ChargennummerA0395980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2020 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiazolidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Thiazolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >