Learn More
Thiazolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiazolidine |
Dichte | 1.131 |
Siedepunkt | 165°C |
Flammpunkt | 56°C (133°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.5545 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Formelmasse | 89.16 |
Reinheit (%) | 97% |
Name des Produkts
Thiazolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur