Learn More
Thiazolidin-2-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11484613
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thiazolidin-2-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484613
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11484613
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11564.14
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16310-13-7
Summenformel C4H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 133.165
MDL-Nummer MFCD00068005
InChI-Schlüssel ULSZVNJBVJWEJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazolidine-2-carboxylic acid, 1,3-thiazolane-2-carboxylic acid, 2-thiazolidinecarboxylic acid, beta-thiaproline, thiazolidine-2-carboxylicacid, acmc-20aiwa, thiazolidine carboxylic acid, 2-triazolidinecarboxylic acid, ulszvnjbvjweje-uhfffaoysa, tetrahydrothiazole-2-carboxylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 42486
IUPAC-Name 1,3-Thiazolidin-2-carbonsäure
SMILES C1CSC(N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiazolidine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼184°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 112783
Formelmasse 133.17
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10110033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11564.14,A11564.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thiazolidin-2-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >