Learn More
Thiazol-5-Methanol, 95 %, Thermo Scientific™™
46.50 CHF - 135.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 38585-74-9
Summenformel C4H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 115.15
InChI-Schlüssel WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethylthiazole, 5-hydroxymethyl thiazole, thiazol-5-ylmethanol, 5-thiazolemethanol, thiazole-5-methanol, thiazol-5-yl-methanol, thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolylmethanol, 5-hydroxymethyl-1,3-thiazoleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2763216
IUPAC-Name 1,3-Thiazol-5-ylmethanol
SMILES C1=C(SC=N1)CO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15335018
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
455550050
5 g
46.50 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15345018
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
455550250
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thiazol-5-Methanol, 95 %, Thermo Scientific™™