Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thian-4-one |
CAS | 1072-72-6 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Summenformel | C5H8OS |
MDL-Nummer | MFCD00006660 |
Menge | 1 g |
Synonym | tetrahydrothiopyran-4-one, tetrahydro-4h-thiopyran-4-one, 4-oxothiane, 4-thiacyclohexanone, penthianone, 4h-thiopyran-4-one, tetrahydro, 1-thiacyclohexan-4-one, dihydro-2h-thiopyran-4 3h-one, 4-oxotetrahydrothiopyran, tetrahydro-4-thiopyrone |
InChI-Schlüssel | OVRJVKCZJCNSOW-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O=C1CCSCC1 |
IUPAC-Name | Thian-4-on |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thian-4-one, 97%, Maybridge >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur