Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thiamin Hydrochlorid 98.5-101.5 %
Artikelnummer. 10477540 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
Thiaminhydrochlorid, 98,5-101,5 %, C12H17CLN4OS.HCl, CAS-Nummer-67-03-8, Aneurin-Hydrochlorid, Berin, Thiaminchlorid, Thiaminchlorid-Hydrochlorid, Thiamindichlorid, Thiaminhcl, Thiaminhydrochlorid, Thiaminiumchlorid, Trophit, Vitamin B1-Hydrochlorid, 1 kg, 98,5 bis 101,5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-03-8
Summenformel C12H17ClN4OS·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 337.26
MDL-Nummer MFCD00012780
InChI-Schlüssel DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Synonym Thiaminhydrochlorid, Vitamin-B1-Hydrochlorid, Thiamin-HCL, Aneurin-Hydrochlorid, Thiaminchlorid-hydrochlorid, Trophit, Thiaminchlorid, Thiamin-dichlorid, Thiaminiumchlorid, thiaminium chloride
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
IUPAC-Name 2-[3-[(4-Amino-2-Methylpyrimidin-5-yl)Methyl]-4-Methyl-1,3-Thiazol-3-ium-5-yl]Ethanol;Chlorid;Hydrochlorid
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiaminhydrochlorid
Namenshinweis 98.5 - 101.5 %
Schmelzpunkt 250.0 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5 bis 101.5 %
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 27, IV, 1766
Merck Index 15, 9447
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 1 g/ml Andere Löslichkeiten: 1 g/18 ml Glycerin – 1 g/100 ml 95%igem Alkohol, 1 g/315 ml Absolutalkohol, in Propylenglycol löslich, praktisch unlöslich in Hexan, Chloroform, unlöslich in Benzol, Diethylether
Formelmasse 337.26
Reinheit (%) 98.5 bis 101.5 % (auf wasserfreier Substanz)
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Thiamin Hydrochlorid 98.5-101.5 % >