Learn More
Grant Instruments™ THERMOSHAKER WITH COOLING
GREENER_CHOICE
PCMT-Thermoshaker mit Heiz- und Kühlfunktion sowie mit variabler Drehzahl und Temperatur mit einer Auswahl an Blöcken für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten: Ein Thermoshaker für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten, ein kompakter Tischinkubator, ein Mikroröhrchen- und Mikrotiterplatten-Schüttler
Marke:  Grant Instruments™ PCMT
2173.74 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12357627
  • 2605.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Auswahl an 5 austauschbaren Blöcken: HC18 20 (20  0.5 ml- und 12 1.5 ml-Mikroröhrchen), HC32 (20 0.2 ml- und 12 1.5 ml Mikroröhrchen), HC24N (24 1.5 ml-Mikroröhrchen), HC24 (24 2 ml-Mikroröhrchen), HC96 (96-Well Mikrotiterplatte für PCR, 0.2 ml) (Block erforderlich und muss bei der Bestellung angegeben werden)
  • Schnelle Aufheiz- und Abkühlzeiten
  • Bereich für Temperatureinstellung +4 bis +100 °C
  • Bereich für Temperaturregelung 15 °C unter Umgebung bis +100 °C
  • Schütteldrehzahl: 250 bis 1400 U/min
  • Temperaturgleichheit ±0.1 °C
  • Gleichmäßiges Mischen über den Thermoschüttlerblock
  • Klare LCD-Anzeige mit 16 x 2 Zeichen zeigt die Sollwerte und Istwerte für Betriebszeit, Mischgeschwindigkeit und Temperatur an
  • Digitale Zeitschaltuhr mit Tonalarm über 1 min bis 96 Stunden
  • Gleichzeitige oder unabhängige Heiz- und Mischfunktionen
  • Zwei Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 bis 140 U/min
Mikrotiterplatte
Bei 4 °C: ±0,5 °C; bei 37°C: ±0,1 °C; bei 100°C: ±0,3 °C
130 mm
4 kg
1
15 °C unter Raumtemperatur bis 100 °C
4 bis 100 °C
230 mm
205 mm
LCD mit 2 Zeilen, 16 Zeichen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ THERMOSHAKER WITH COOLING > Gewicht (metrisch): 4 kg