Learn More
Cole-Parmer™ Chemical Resistant Pan - 19-1/2 in. X 19-1/2 in.
Chemical Resistant Pan is resistant to mild acids, alkaline solutions and many reagents.
Marke: Cole-Parmer™ 06715-88
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Withstand temperatures from -40°F to +250°F (-40°C to +121°C).
- Contain spills with straight edge pans.
- Constructed of Thermoset polyester resin, these white trays are ideal for carrying, storing, and cleaning of lab product.
- Trays withstands temperatures from 40°C to 121° (-40°F to +250°F).
- Pans with straight edges are ideal for spill containment.
Spezifikation
19,5 x 19,5 x 1,25 in. | |
3,2 cm | |
Polyester | |
49,5 cm | |
19,5 in. | |
1,25 in. | |
19,5 in. |
Weiß | |
49,5 cm | |
Labortablett | |
Ideal für das Tragen, Lagern und Reinigen von Laborprodukten | |
Je 1 | |
Quadratisch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Chemical Resistant Pan - 19-1/2 in. X 19-1/2 in. > Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur