Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
PolarPack Kältemittel bieten thermische Lösungen für temperaturkritische Pakete während des Transports. Unsere Kältemittel sind in einer Vielzahl von Ausführungen und Größen erhältlich und bieten zuverlässigen Temperaturschutz für eine Vielzahl von temperaturempfindlichen Produkten und Paketen.
Marke:  Sonoco™ PP12
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13089332
  • 62.00 CHF / 48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
Sie sind in einem breiten Formenspektrum und einer Vielzahl an Größen erhältlich und so gestaltet, dass sie einen zuverlässigen Temperaturschutz für eine große Auswahl von Produkten und Paketen liefern.
  • Eine kostengünstige Alternative zu nassem Eis
  • Eingeschlossen in eine langlebige Polyethylen-Folie mit einer Stärke von 4,1 mil
  • Liefert zuverlässige nicht-mechanische Kühlung für den sicheren Transport von Lebensmitteln, Pharmazeutika und anderen medizinischen Produkten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 oz.
Polyethylen
Für Pakete mit kritischer Transporttemperatur während des Versands
6 x 5.5 x 1 Zoll
0 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard > 12 oz