Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
PolarPack Kältemittel bieten thermische Lösungen für temperaturkritische Pakete während des Transports. Unsere Kältemittel sind in einer Vielzahl von Ausführungen und Größen erhältlich und bieten zuverlässigen Temperaturschutz für eine Vielzahl von temperaturempfindlichen Produkten und Paketen.
Marke:  Sonoco™ PP48
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13029342
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Sie sind in einem breiten Formenspektrum und einer Vielzahl an Größen erhältlich und so gestaltet, dass sie einen zuverlässigen Temperaturschutz für eine große Auswahl von Produkten und Paketen liefern.
  • Eine kostengünstige Alternative zu nassem Eis
  • Eingeschlossen in eine langlebige Polyethylen-Folie mit einer Stärke von 4,1 mil
  • Liefert zuverlässige nicht-mechanische Kühlung für den sicheren Transport von Lebensmitteln, Pharmazeutika und anderen medizinischen Produkten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
48 oz.
10,5 in.
48 oz.
Polyethylen-Folie
10,5 in.
1,25 in.
10.5 x 7.5 x 1.25 in.
0 °C