Learn More
Produktcode | Marke | Dimensions (LxWxH) | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxWxH) | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13059342
|
Sonoco™
FPP18 |
8,25 x 10 x 0,75 Zoll (20,9 x 20,3 x 1,9 cm) | 18 oz. | 0.72 kg |
68.00 CHF
28 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Refrigerant bricks are vacuum-sealed for consistent weight and shape. These semi-rigid foam bricks never change shape during freezing, thawing or transit, enabling superior surface contact for more consistent temperature control.
- Available in a broad selection of styles and sizes
- Maintain temperature for an extended time
- Never change shape while in transit
- Freeze at 0°C (32°F)
- Nontoxic
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Bausteine aus Schaumstoff